Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, ≥97%, Honeywell™
Codice prodotto. 15638410 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 L
Imballaggio:
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15638410 20 L Stainless Steel Can 4L
15605580 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15638410 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 4564384L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 119-64-2
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00001733
InChI Key CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Punto di fusione -35°C
Colore Colorless
Densità 0.973g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159.8°F)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Stainless Steel Can
Indice di rifrazione n20/D 1.541
Quantità 20 L
Numero UN UN3082
Beilstein 1446407
Peso formulazione 132.2g/mol
Percent Purity ≥97%