Learn More
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-Beta-D-ribofuranose, TRC
Codice prodotto. 30408870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408870 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT28422025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
CAS 15397-15-6
Formula molecolare C34 H28 O9
Quantità 25 mg
Sinonimo 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose
InChI Formula InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1
SMILES C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 580.58
Peso formulazione 580.1733