Learn More
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30323672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323672 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323672 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17406450AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
CAS 88-98-2
Nomi componenti o analita 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H10 O4
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O
IUPAC Name cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 170.16
Quantità 1 mL
Peso formulazione 170.0579 g/mol