Learn More
1,2,3,9-Tetrahydro-3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-4H-carbazol-4-one (Ondansetron Impurity G), TRC
Codice prodotto. 30180368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30180368 10 mg 10mg
30179773 50 mg 50mg
30180026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29371510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99614-03-6
Formula molecolare C17 H17 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 279.34
Sinonimo (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), C-Demethylondansetron
IUPAC Name 3-(imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
SMILES Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14
Specifica
Materiale o nome chimico C-Demethylondansetron
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3
Peso formulazione 279.1372
Percent Purity >95%