Learn More
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-methylene-4H-carbazol-4-one, TRC
Codice prodotto. 30133849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133849 10 g 10g
30007784 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29393010G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99614-64-9
Formula molecolare C14 H13 N O
Molecular Weight (g/mol) 211.26
Sinonimo 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP)
IUPAC Name 9-methyl-3-methylidene-1,2-dihydrocarbazol-4-one
SMILES Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Peso formulazione 211.0997