Learn More
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10456842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10456842 250 mg 250mg
10522832 1 g 1g
10001264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10456842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09402CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 321309-32-4
Formula molecolare C7H3ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 198.624
InChI Key VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
IUPAC Name 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 198.63
Percent Purity 95%