Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzazimide |
| CAS | 90-16-4 |
| Formula molecolare | C7 H5 N3 O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11) |
| SMILES | O=C1NN=Nc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.13 |
| Peso formulazione | 147.0433 |