Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, TRC
Codice prodotto. 30341757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341757 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB20693025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzazimide
CAS 90-16-4
Formula molecolare C7 H5 N3 O
Quantità 25 g
Sinonimo 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
InChI Formula InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
SMILES O=C1NN=Nc2ccccc12
IUPAC Name 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Peso formulazione 147.0433