Learn More
1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30336953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336953 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB419383100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Formula molecolare C8H6OCl2
Quantità 100 mg
Sinonimo 2',3'-Dichloroacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC Name 1-(2,3-dichlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Peso formulazione 187.9796