Learn More
1-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10692875 25 g 25g
10191072 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10692875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM05976EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 90843-31-5
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00068033
InChI Key MMVUJVASBDVNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-acetyl-2,3-dihydrobenzofuran, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ethanone, 1-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl ethan-1-one, 1-2,3-dihydro-benzofuran-5-yl-ethanone, 1-2,3-dihydro-5-benzofuranyl ethanone, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl ethan-1-one, 5-acetyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
PubChem CID 145220
IUPAC Name 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%