Learn More
1,2,3-Heptanetriol, 95%, high melting isomer, mixture of diastereoisomers
Codice prodotto. 10005443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10005443 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10005443 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 395450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103404-57-5 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-Heptanetriol
CAS 103404-57-5
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92.0°C to 97.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H16O3
Formula lineare CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numero MDL MFCD00010517
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3-heptanetriol, 1,2,3-trihydroxyheptane, 1-butylglycerol, 1-n-butylglycerol, 1,2,3-heptanetriol isomer t 1 m solution, 1,2,3-heptanetriol isomer h 0.5 solution, acmc-1c7bt, 1,2,3-heptanetriol solution, additive screening solution 08/fluka kit no 78374, additive screening solution 09/fluka kit no 78374
InChI Key HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(C(CO)O)O
IUPAC Name heptane-1,2,3-triol
Molecular Weight (g/mol) 148.2
PubChem CID 124604
ChEBI CHEBI:67095
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3-Heptanetriol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.