Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 114.13 |
Percent Purity | 97% |