Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505954 5 g Amber Glass Bottle 5g
10019531 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10335012 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10505954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01373DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27643-15-8
Formula molecolare C3H2N2OS
Molecular Weight (g/mol) 114.122
InChI Key JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC Name thiadiazole-4-carbaldehyde
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 114.13
Percent Purity 97%