Learn More
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10374392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10374392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10273802 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10374392 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW00600CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4100-13-4
Formula molecolare C3H2N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 130.121
Numero MDL MFCD00052099
InChI Key HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC Name thiadiazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 130.13
Percent Purity 97%