Learn More
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 98%
Codice prodotto. 15468329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468329 5 g 5g
15458329 1 g 1g
15420657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15468329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66818.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62211-93-2
Formula molecolare C11H16O7
Molecular Weight (g/mol) 260.24
Numero MDL MFCD08458459,MFCD08458459
InChI Key NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 70847275
IUPAC Name [(2R,5S)-4,5-diacetyloxy-2-methyloxolan-3-yl] acetate
SMILES CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Punto di fusione 65°C to 69°C
Colore Yellow to Brown
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol
Peso formulazione 260.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder