Learn More
1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl Ether |
| CAS | 94339-59-0 |
| Formula molecolare | C12 H5 Cl5 O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Benzene','1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)-, 1,2,3-Trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene, 3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether, PCDE 126, 3,3',4,4',5-PentaCDE |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H5Cl5O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)18-7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(Oc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3-trichloro-5-(3,4-dichlorophenoxy)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.43 |
| Peso formulazione | 339.8783 |