Learn More
1,2,3-Trichloropropane, 98+%
Codice prodotto. 11386886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386886 250 g 250g
11396886 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04312.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
Solubility
Slightly soluble in water (2 g/L at 25°C).
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS are available online at www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-18-4
Formula molecolare C3H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 147.42
Numero MDL MFCD00000946
InChI Key CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
IUPAC Name 1,2,3-trichloropropane
SMILES ClCC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trichloropropane
Punto di fusione -14°C
Densità 1.385
Punti di ebollizione 156°C to 158°C
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Indice di rifrazione 1.4822
Quantità 250 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1732068
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Peso formulazione 147.43
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3-trichloropropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane