Learn More
1,2,3-Trifluorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11409557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409557 5 g 5g
11499547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11409557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22055.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1489-53-8
Formula molecolare C6H3F3
Molecular Weight (g/mol) 132.085
Numero MDL MFCD00012013
InChI Key AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
PubChem CID 15147
IUPAC Name 1,2,3-trifluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trifluorobenzene
Densità 1.28
Punti di ebollizione 94°C to 95°C
Punto d'infiammabilità −3°C (26°F)
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 5 g
Numero UN UN2387
Beilstein 1862388
Peso formulazione 132.09
Percent Purity ≥98%