Learn More
1,2,3-Trimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30132678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132678 50 g 50g
30003940 10 g 10g
30009981 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89600050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 634-36-6
Formula molecolare C9 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Sinonimo Benzene, 1,2,3-trimethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,2,3-Trimethoxybenzene (ACI), 1,2,6-Trimethoxybenzene, 3,4,5-Trimethoxybenzole, Methylsyringol, NSC 10124, Pyrogallol trimethoxy ether, Pyrogallol trimethyl ether, Tri-O-methylpyrogallol
IUPAC Name 1,2,3-trimethoxybenzene
SMILES COc1cccc(OC)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trimethoxybenzene
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
Peso formulazione 168.0786