Learn More
1,2,4-1H-Triazole, 99.5%
Codice prodotto. 10532164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10532164 500 g Plastic bottle 500g
10081510 5 g Glass Bottle 5g
10081520 25 g Plastic bottle 25g
10457150 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10532164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-88-0
Formula molecolare C2H3N3
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Numero MDL MFCD00005228
InChI Key NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119°C to 122°C
Colore White
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Indice di Merck 15, 9766
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Peso formulazione 69.06
Percent Purity 99.50%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.