Learn More
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid |
| CAS | 89-05-4 |
| Formula molecolare | C10H6O8 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.15 |
| Peso formulazione | 254.0063 |