Learn More
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride, 99%
Codice prodotto. 10376260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376260 100 g Plastic bottle 100g
10579630 500 g Plastic bottle 500g
11925051 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105321000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-32-7
Formula molecolare C10H2O6
Molecular Weight (g/mol) 218.12
Numero MDL MFCD00005005
InChI Key ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC Name furo[3,4-f][2]benzofuran-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 283°C to 287°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 397°C to 400°C
Punto d'infiammabilità 380°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 19,196
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Peso formulazione 218.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Powder