Learn More
1,2:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-Beta-D-Fructopyranose, TRC
Codice prodotto. 30342411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342411 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB495085500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose
CAS 25018-67-1
Formula molecolare C12H20O6
Quantità 500 mg
Sinonimo Spiro[1,3-dioxolane-4,6'-[6H-1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-beta-D-fructopyranose deriv., 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose, 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-fructopyranose, beta-D-1,2:4,5-Di-O-isopropylidenefructopyranose
SMILES CC1(C)OC[C@]2(OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O)O1
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Peso formulazione 260.126