Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 97%
Codice prodotto. 10327511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10327511 25 g Bottiglia in vetro 25g
13448528 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10327511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352400250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-28-2
Formula molecolare C6H2Br4
Molecular Weight (g/mol) 393.70
Numero MDL MFCD00000063
InChI Key QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12486
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrabromobenzene
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 177.0°C to 182.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H2Br4
Quantità 25 g
Sinonimo benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 393.7
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.