Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene |
| CAS | 636-28-2 |
| Formula molecolare | C6 H2 Br4 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| IUPAC Name | 1,2,4,5-tetrabromobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 393.7 |
| Peso formulazione | 389.689 |