Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30426808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426808 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29110050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Formula molecolare C6 H2 Br4
Quantità 50 g
Sinonimo 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
InChI Formula InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SMILES Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrabromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 393.7
Peso formulazione 389.689