Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, 98%
Codice prodotto. 10794461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794461 5 g Glass bottle 5g
10730775 250 g Glass bottle 250g
10521601 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157780050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-94-3
Formula molecolare C6H2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 215.89
Numero MDL MFCD00000549
InChI Key JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrachlorobenzene
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Punto di fusione 139°C to 142°C
CAS min. % 97.5
Colore Gray to Pink
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Solid
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Punti di ebollizione 240°C to 246°C
Peso formulazione 215.89
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico