Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30180246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180246 10 g 10g
30179928 50 g 50g
30179735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29128510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-94-3
Formula molecolare C6 H2 Cl4
Molecular Weight (g/mol) 215.89
Sinonimo Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrachlorobenzene
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Peso formulazione 213.8911