Learn More
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene, 95%
Codice prodotto. 10755103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755103 5 g Bottiglia in vetro 5g
10252382 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755103 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370920050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15442-91-8
Formula molecolare C10H10Br4
Molecular Weight (g/mol) 449.79
Numero MDL MFCD00009664
InChI Key UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
PubChem CID 284971
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene
SMILES C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 156°C to 162°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H2(CH2Br)4
Quantità 5 g
Beilstein 05, IV, 1080
Peso formulazione 449.79
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.