Learn More
1,2,4,5-Tetrakis(Bromomethyl)Benzene, TRC
Codice prodotto. 30136474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136474 500 mg 500mg
30133928 100 mg 100mg
30005035 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT298568500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15442-91-8
Formula molecolare C10 H10 Br4
Molecular Weight (g/mol) 449.8
Sinonimo Tetrabromodurene
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrakis(bromomethyl)benzene
SMILES BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Peso formulazione 445.7516