Learn More
1,2,4,5-Tetramethylbenzene, 97+%
Codice prodotto. 15547029 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15547029 5 g 5g
15502245 100 g 100g
15557029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15547029 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138370050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-93-2
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
InChI Key SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC Name 1,2,4,5-tetramethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto di fusione 78.0°C to 82.0°C
Punti di ebollizione 196.0°C to 197.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H2(CH3)4
Quantità 5 g
Beilstein 05,431
Indice di Merck 15,3515
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 97+%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.