Learn More
1,2,4,5-Tetramethylbenzene, 97+%
Codice prodotto. 15557029 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15557029 500 g 500g
15547029 5 g 5g
15502245 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15557029 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138375000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-93-2
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
InChI Key SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC Name 1,2,4,5-tetramethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto di fusione 78.0°C to 82.0°C
Punti di ebollizione 196.0°C to 197.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Formula lineare C6H2(CH3)4
Quantità 500 g
Beilstein 05,431
Indice di Merck 15,3515
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 97+%