Learn More
1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 2518359-32-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Piperazine','1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2) (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-9-14(19-3)13(18-2)8-11(12)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2 |
| IUPAC Name | 1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.26 |
| Vedi altri risultati |