Learn More
1,2,4-Benzenetriol, TRC
Codice prodotto. 30007023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007023 10 mg 10mg
30006442 1 g 1g
30005567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007023 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB18980010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-73-3
Formula molecolare C6 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Sinonimo 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
IUPAC Name benzene-1,2,4-triol
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Benzenetriol
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Peso formulazione 126.0317