Learn More
1,2,4-Butanetriol Standard Solution For GC ASTM Method D-6584, Chem Lab
Codice prodotto. 15939316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15939316 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15939316 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL40.0272.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    124.00€ / 5mL
    Risparmia 179.00€
    59% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Descrizione Contains 1000 μg/mL in pyridine
Imballaggio Ampoule in glass
La soluzione contiene 1000 μg/mL in pyridine
Metodi GC ASTM Method D-6584
Densità 0.98 g/mL
Punto d'infiammabilità 17 °C
Forma fisica Liquid
Numero UN 1282
Colore Incolore
Punto di fusione -42°C
Punti di ebollizione 115°C
Tipo Standard
Solvent or Matrix Pyridine
Molecular Weight (g/mol) 79.1
Quantità 5 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Butanetriol standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/y jabone.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-butantriol