Learn More
1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine |
| CAS | 2514952-66-8 |
| Formula molecolare | C18H21ClN2S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1 |
| IUPAC Name | 1-(2-((4-chloro-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine |
| Molecular Weight (g/mol) | 332.89 |
| Peso formulazione | 332.11 |