Learn More
1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole, TRC
Codice prodotto. 30394299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394299 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394299 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI937560250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
CAS 200626-61-5
Formula molecolare C13H7Cl2N3O
Quantità 250 mg
Sinonimo 1H-Benzotriazol-1-yl(2,4-dichlorophenyl)-methanone, ITSA-1
InChI Formula InChI=1S/C13H7Cl2N3O/c14-8-5-6-9(10(15)7-8)13(19)18-12-4-2-1-3-11(12)16-17-18/h1-7H
SMILES Clc1ccc(C(=O)n2nnc3ccccc23)c(Cl)c1
Molecular Weight (g/mol) 292.12
Peso formulazione 290.9966