Learn More
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Mikromol™
Codice prodotto. 17939604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17939604 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17939604 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1094.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
CAS 86404-63-9
Nomi componenti o analita 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H7 F2 N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fluconazole Imp. E (EP), Voriconazole Imp. A (EP), Voriconazole USP Related Compound C, Voriconazole USP RC C, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Voriconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity E, Voriconazole Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
SMILES Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 223.18
Quantità 25 mg
Peso formulazione 223.0557 g/mol