Learn More
1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine, 99%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2, 4-Dimethylphenyl)piperazine |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 1013-76-9 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C12H18N2 |
| Indice di rifrazione | 1.5530 to 1.555 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Product Identifier
- 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.