Learn More
1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30455962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455962 500 mg 500mg
30449079 100 mg 100mg
30454244 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT895865500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-47-4
Formula molecolare C6H9N3 . 2(HCl)
Molecular Weight (g/mol) 196.07
Sinonimo 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
IUPAC Name benzene-1,2,4-triamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Peso formulazione 195.033