Learn More
1,2,4-Triazin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10352003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10352003 1 g 1g
10479644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10352003 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AC14623DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-99-6
Formula molecolare C3H4N4
Molecular Weight (g/mol) 96.093
InChI Key MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC Name 1,2,4-triazin-3-amine
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 96.09