Learn More
1,2,4-Triazin-3-amine, TRC
Codice prodotto. 30453618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453618 100 mg -
30450631 10 mg 10mg
30451446 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795263100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-99-6
Formula molecolare C3H4N4
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Sinonimo 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
IUPAC Name 4H-1,2,4-triazin-3-imine
SMILES N=C1NC=CN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazin-3-amine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Peso formulazione 96.0436