Learn More
1,2,4-Triazine (>90%), TRC
Codice prodotto. 30411610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411610 50 mg -
30411108 250 mg 250mg
30410823 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30411610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29038050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 290-38-0
Formula molecolare C3H3N3
Molecular Weight (g/mol) 81.08
Sinonimo 1,2,5-Triazine, as-Triazine
IUPAC Name 1,2,4-triazine
SMILES c1cnncn1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H
Peso formulazione 81.0327