Learn More
1,2,4-Triazol-4-amine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2 |
| Peso formulazione | 84.0436 |
| Percent Purity | >95% |