Learn More
1,2,4-Triazole, 99%
Codice prodotto. 11484673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484673 100 g 100g
11474673 25 g 25g
11494673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484673 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11597.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-88-0
Formula molecolare C2H3N3
Molecular Weight (g/mol) 69.067
Numero MDL MFCD00005228
InChI Key NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazole
Punto di fusione 118°C to 122°C
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 158°C (316°F)
Quantità 100 g
Beilstein 104767
Indice di Merck 14,9605
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 69.07
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Triazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-1,2,4-Triazole