Learn More
1,2,4-Triazole, sodium salt, 90%, technical
Codice prodotto. 10341004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341004 10 g Bottiglia in vetro 10g
10173820 50 g Bottiglia in vetro 50g
10091881 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10341004 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188990100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 41253-21-8 | C2H2N3Na | 91.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41253-21-8
Formula molecolare C2H2N3Na
Molecular Weight (g/mol) 91.05
Numero MDL MFCD00044437
InChI Key NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
PubChem CID 4649906
IUPAC Name sodium;2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diene
SMILES C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 295°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 26, II, 7
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Peso formulazione 91.05
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico