Learn More
1,2,4-Triazole Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,2,4-Triazole Sodium Salt |
| CAS | 41253-21-8 |
| Formula molecolare | C2H2N3Na |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].c1nc[n-]n1 |
| IUPAC Name | sodium;2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diene |
| Molecular Weight (g/mol) | 91.05 |
| Peso formulazione | 91.0146 |