Learn More
1,2,4-Triazole Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30454660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454660 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76744025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Formula molecolare C2H2N3Na
Quantità 25 g
Sinonimo 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
SMILES [Na+].c1nc[n-]n1
IUPAC Name sodium;2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diene
Molecular Weight (g/mol) 91.05
Peso formulazione 91.0146