Learn More
1,2,4-Triazole, TRC
Codice prodotto. 30455997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455997 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT767410100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C2 H3 N3
Quantità 100 g
Sinonimo 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
InChI Formula InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1nc[nH]n1
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 69.07
Peso formulazione 69.0327
Percent Purity >95