Learn More
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol, 96%
Codice prodotto. 15455447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455447 5 g 5g
15445447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15455447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32694.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6952-68-7 | C6H5N3S | 151.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6952-68-7
Formula molecolare C6H5N3S
Molecular Weight (g/mol) 151.19
Numero MDL MFCD03783345
InChI Key ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
PubChem CID 676422
IUPAC Name 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Punto di fusione 209°C to 210°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 96%